Print…
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3479-1G PC3479-25G PC3479-5G
APOSPC3479-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3479-1G APOSPC3479-25G APOSPC3479-5G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₉H₇F₃O₂
Ponto de Fusão: 39…41 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01091011
Número CAS: 106312-36-1