Print…
3-Fluorobenzamide 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3474-100G PC3474-25G
APOSPC3474-100GEA 0 EUR
APOSPC3474-100G APOSPC3474-25G
3-Fluorobenzamide 99%
3-Fluorobenzamide
Fórmula: C₇H₆FNO
Ponto de Fusão: 129…132 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007983
Número CAS: 455-37-8
EINECS: 207-247-5