Print…
3-Fluorobenzaldeído 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3460-100G PC3460-1KG PC3460-500G
APOSPC3460-100GEA 23.2 EUR
APOSPC3460-100G APOSPC3460-1KG APOSPC3460-500G
3-Fluorobenzaldeído 98%
3-Fluorobenzaldeído
Fórmula: C₇H₅FO
Peso Molecular: 124.11 g/mol
Ponto de ebulição: 56…58 °C/10mmHg
Densidade: 1.174 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003348
Número CAS: 456-48-4
EINECS: 207-266-9
UN: 1989
ADR: 3 III