Print…
4'-Hydroxy-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC3457-1G PC3457-25G PC3457-5G
APOSPC3457-1GEA 27.7 EUR
APOSPC3457-1G APOSPC3457-25G APOSPC3457-5G
4'-Hydroxy-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
4'-Hydroxy-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula: C₉H₇F₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01091004
Número CAS: 220227-53-2