Print…
Undecafluorohexanoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC3454-1G PC3454-5G PC3454-10G
APOSPC3454-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3454-1G APOSPC3454-5G APOSPC3454-10G
Undecafluorohexanoic acid
Undecafluorohexanoic acid
Fórmula: C₆HF₁₁O₂
Ponto de ebulição: 157 °C
Densidade: 1,762 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00198040
Número CAS: 307-24-4
EINECS: 206-196-6
UN: 3265
ADR: 8,II