Print…
4-Fluoro-2-iodoaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3452-100G PC3452-25G PC3452-5G
APOSPC3452-100GEA 0 EUR
APOSPC3452-100G APOSPC3452-25G APOSPC3452-5G
4-Fluoro-2-iodoaniline 98%
4-Fluoro-2-iodoaniline
Fórmula: C₆H₅FIN
Ponto de ebulição: 74…76 °C
Densidade: 1,99 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042584
Número CAS: 61272-76-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III