Print…
2-Fluorobenzaldeído 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3450-100G PC3450-1KG PC3450-250G
APOSPC3450-100GEA 24.8 EUR
APOSPC3450-100G APOSPC3450-1KG APOSPC3450-250G
2-Fluorobenzaldeído 99%
2-Fluorobenzaldeído
Fórmula: C₇H₅FO
Peso Molecular: 124.11 g/mol
Ponto de ebulição: 172…175 °C
Ponto de Fusão: –45 °C
Densidade: 1.178 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 55 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003302
Número CAS: 446-52-6
EINECS: 207-171-2
UN: 1989
ADR: 3 III