Print…
3-Fluorobenzal chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: α,α-Dichloro-3-fluortoluene, 1-(Dichloromethyl)-3-fluorobenzene
PC3444B-25G PC3444B-5G
APOSPC3444B-25GEA 274 EUR
APOSPC3444B-25G APOSPC3444B-5G
3-Fluorobenzal chloride 98%
3-Fluorobenzal chloride
Fórmula: C₇H₅Cl₂F
Peso Molecular: 179.02 g/mol
Ponto de ebulição: 195…197 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00037112
Número CAS: 402-64-2