Print…
2-Fluorobenzal chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC3444A-25G PC3444A-5G PC3444A-100G
APOSPC3444A-25GEA 216 EUR
APOSPC3444A-25G APOSPC3444A-5G APOSPC3444A-100G
2-Fluorobenzal chloride 97%
2-Fluorobenzal chloride
Fórmula: C₇H₅Cl₂F
Ponto de ebulição: 224…232 °C
Densidade: 1,309 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043797
Número CAS: 320-65-0
UN: 3265
ADR: 8,III