Print…
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3437-1G PC3437-25G PC3437-5G
APOSPC3437-1GEA 0 EUR
APOSPC3437-1G APOSPC3437-25G APOSPC3437-5G
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid 98%
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₇BF₂O₃
Ponto de Fusão: 125…130 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD05664299
Número CAS: 406482-20-0