Print…
5-Fluoro-2-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3436-1G PC3436-250MG
APOSPC3436-1GEA 323 EUR
APOSPC3436-1G APOSPC3436-250MG
5-Fluoro-2-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
5-Fluoro-2-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₈H₉BFNO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09878343
Número CAS: 957062-96-3