Print…
N-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)-4-boronobenzenesulphonamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-{[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]sulphamoyl}benzeneboronic acid
PC3433-1G PC3433-250MG
APOSPC3433-1GEA 350 EUR
APOSPC3433-1G APOSPC3433-250MG
N-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)-4-boronobenzenesulphonamide
N-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)-4-boronobenzenesulphonamide
Fórmula: C₁₃H₁₁BF₃NO₅S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09878331
Número CAS: 957062-98-5