Print…
3-Fluoroanisole 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Fluoro-3-methoxybenzene
PC3430-100G PC3430-25G PC3430-50G PC3430-1KG
APOSPC3430-100GEA 65.5 EUR
APOSPC3430-100G APOSPC3430-25G APOSPC3430-50G APOSPC3430-1KG
3-Fluoroanisole 99%
3-Fluoroanisole
Fórmula: C₇H₇FO
Ponto de ebulição: 158…159 °C
Ponto de Fusão: –35 °C
Densidade: 1,104 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000335
Número CAS: 456-49-5
EINECS: 207-267-4
UN: 1993
ADR: 3,III