1-Bromo-3-(difluoromethoxy)benzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC3429-1G
PC3429-5G
PC3429-10G
APOSPC3429-1GEA
21.9
EUR
APOSPC3429-1G
APOSPC3429-5G
APOSPC3429-10G
1-Bromo-3-(difluoromethoxy)benzene 98%
1-Bromo-3-(difluoromethoxy)benzene
Fórmula:
C₇H₅BrF₂O Ponto de ebulição: 196…197 °C Densidade: 1,585 g/cm³ (25 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00236233 Número CAS: 262587-05-3 |