Print…
3-Methoxy-4-(difluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3425-5G PC3425-1G
APOSPC3425-5GEA 23.2 EUR
APOSPC3425-5G APOSPC3425-1G
3-Methoxy-4-(difluoromethoxy)benzaldehyde 97%
3-Methoxy-4-(difluoromethoxy)benzaldehyde
Fórmula: C9H8F2O3
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03412217
Número CAS: 162401-70-9