Print…
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: α,α,α,5-Tetrafluoro-o-tolualdehyde, 2-Trifluoromethyl-5-fluorobenzaldehyde
PC3423-10G PC3423-5G
APOSPC3423-10GEA 79.9 EUR
APOSPC3423-10G APOSPC3423-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄F₄O
Peso Molecular: 192.11 g/mol
Ponto de Inflamação: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236276
Número CAS: 90381-08-1