Print…
2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-1,5-pentyl dimethacrylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC3418-1G PC3418-5G
APOSPC3418-1GEA 199 EUR
APOSPC3418-1G APOSPC3418-5G
2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-1,5-pentyl dimethacrylate 97%
2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-1,5-pentyl dimethacrylate
Fórmula: C₁₃H₁₄F₆O₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00069086
Número CAS: 918-36-5