Print…
Cloreto de 2,4-dicloro-5-fluorobenzoílo 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC3408-25G PC3408-5G
APOSPC3408-25GEA 234 EUR
APOSPC3408-25G APOSPC3408-5G
Cloreto de 2,4-dicloro-5-fluorobenzoílo 98%
Cloreto de 2,4-dicloro-5-fluorobenzoílo
Fórmula: C₇H₂Cl₃FO
Ponto de ebulição: 143…144 °C/35mmHg
Densidade: 1,568 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075341
Número CAS: 86393-34-2
EINECS: 428-390-1
UN: 3265
ADR: 8,II