Print…
2-Bromo-2',3'-difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC3405-1G PC3405-5G
APOSPC3405-1GEA 313 EUR
APOSPC3405-1G APOSPC3405-5G
2-Bromo-2',3'-difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-2',3'-difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula: C₉H₄BrF₅O
Ponto de Fusão: 48…50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09259004
Número CAS: 886762-02-3
UN: 3261
ADR: 8 III