Print…
2-Amino-3-fluorophenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3404-1G PC3404-5G
APOSPC3404-1GEA 23.2 EUR
APOSPC3404-1G APOSPC3404-5G
2-Amino-3-fluorophenol 97%
2-Amino-3-fluorophenol
Fórmula: C₆H₆FNO
Ponto de Fusão: 126…127 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07368754
Número CAS: 53981-23-0