Print…
3-Fluoro-2-nitrophenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3403-5G PC3403-1G PC3403-25G
APOSPC3403-5GEA 24.8 EUR
APOSPC3403-5G APOSPC3403-1G APOSPC3403-25G
3-Fluoro-2-nitrophenol 98%
3-Fluoro-2-nitrophenol
Fórmula: C₆H₄FNO₃
Ponto de Fusão: 37…39 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368753
Número CAS: 385-01-3