Print…
4,4,4-Trifluoro-2-iodobut-2-en-1-ol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC3395-25G PC3395-5G PC3395-1G
APOSPC3395-25GEA 746 EUR
APOSPC3395-25G APOSPC3395-5G APOSPC3395-1G
4,4,4-Trifluoro-2-iodobut-2-en-1-ol 97%
4,4,4-Trifluoro-2-iodobut-2-en-1-ol
Fórmula: C₄H₄F₃IO
Peso Molecular: 251.98 g/mol
Ponto de ebulição: 75 °C/10mmHg
Densidade: 2.076 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00156050
Número CAS: 674-35-1