Print…
4,4,4-Trifluorocrotonic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4,4,4-Trifluorobut-2-enoic acid
PC3392-25G PC3392-5G
APOSPC3392-25GEA 323 EUR
APOSPC3392-25G APOSPC3392-5G
4,4,4-Trifluorocrotonic acid 97%
4,4,4-Trifluorocrotonic acid
Fórmula: C₄H₃F₃O₂
Peso Molecular: 140.06 g/mol
Ponto de ebulição: 68…69 °C/20mmHg
Ponto de Fusão: 55…56 °C
Densidade: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02181180
Número CAS: 71027-02-6
UN: 3261
ADR: 8 III