Print…
2-(Trifluoroacetyl)pyrrole 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3389-25G PC3389-5G PC3389-1G
APOSPC3389-25GEA 0 EUR
APOSPC3389-25G APOSPC3389-5G APOSPC3389-1G
2-(Trifluoroacetyl)pyrrole 99%
2-(Trifluoroacetyl)pyrrole
Fórmula: C₆H₄F₃NO
Ponto de Fusão: 48…50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00141809
Número CAS: 2557-70-2