Print…
2,2,3,3-Tetrafluoropropyltriethylammoniumtriflate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3382-25G PC3382-5G
APOSPC3382-25GEA 0 EUR
APOSPC3382-25G APOSPC3382-5G
2,2,3,3-Tetrafluoropropyltriethylammoniumtriflate 97%
2,2,3,3-Tetrafluoropropyltriethylammoniumtriflate
Fórmula: C₁₀H₁₈F₇NO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038359
Número CAS: 1330184-85-4