Print…
4'-Fluoroacetophenone 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
PC3380-100G PC3380-1KG PC3380-250G
APOSPC3380-100GEA 43.5 EUR
APOSPC3380-100G APOSPC3380-1KG APOSPC3380-250G
4'-Fluoroacetophenone 99%
4'-Fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₇FO
Peso Molecular: 138.14 g/mol
Ponto de ebulição: 196 °C
Densidade: 1.138 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000354
Número CAS: 403-42-9
EINECS: 206-960-9