Print…
Sodium chlorofluoroacetate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3376-1G PC3376-5G
APOSPC3376-1GEA 72.5 EUR
APOSPC3376-1G APOSPC3376-5G
Sodium chlorofluoroacetate 98%
Sodium chlorofluoroacetate
Fórmula: C₂HClFNaO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01861160
Número CAS: 70395-35-6