Print…
Sodium bromodifluoroacetate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3374-25G PC3374-5G PC3374-1G
APOSPC3374-25GEA 50.9 EUR
APOSPC3374-25G APOSPC3374-5G APOSPC3374-1G
Sodium bromodifluoroacetate 97%
Sodium bromodifluoroacetate
Fórmula: C₂HBrF₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038355
Número CAS: 84349-27-9