Print…
Potassium vinyltrifluoroborate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Potassium trifluoro(vinyl)borate
PC3373-25G PC3373-5G PC3373-100G
APOSPC3373-25GEA 81.2 EUR
APOSPC3373-25G APOSPC3373-5G APOSPC3373-100G
Potassium vinyltrifluoroborate 97%
Potassium vinyltrifluoroborate
Fórmula: C₂H₃BF₃K
Ponto de Fusão: 226…230 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093335
Número CAS: 13682-77-4
UN: 3261
ADR: 8,II