Print…
Potassium perfluoro-(2-ethoxyethane)sulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC3371-25G PC3371-5G
APOSPC3371-25GEA 670 EUR
APOSPC3371-25G APOSPC3371-5G
Potassium perfluoro-(2-ethoxyethane)sulphonate
Potassium perfluoro-(2-ethoxyethane)sulphonate
Fórmula: C₄F₉KO₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00155953
Número CAS: 117205-07-9