Print…
3'-Fluoroacetophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3370-100G PC3370-25G PC3370-1G PC3370-5G PC3370-10G
APOSPC3370-100GEA 133 EUR
APOSPC3370-100G APOSPC3370-25G APOSPC3370-1G APOSPC3370-5G APOSPC3370-10G
3'-Fluoroacetophenone 97%
3'-Fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₇FO
Ponto de ebulição: 81 °C/9mmHg
Ponto de Fusão: –3 °C
Densidade: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000338
Número CAS: 455-36-7
EINECS: 207-245-4