Print…
3-Fluoro-2-nitropyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3369-1G PC3369-5G PC3369-10G PC3369-25G
APOSPC3369-1GEA 0 EUR
APOSPC3369-1G APOSPC3369-5G APOSPC3369-10G APOSPC3369-25G
3-Fluoro-2-nitropyridine 98%
3-Fluoro-2-nitropyridine
Fórmula: C₅H₃FN₂O₂
Ponto de Fusão: 30…35 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04114127
Número CAS: 54231-35-5