Print…
2'-Fluoroacetophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2-Fluorophenyl)ethanone, o-Fluoroacetophenone
PC3360-100G PC3360-25G PC3360-500G
APOSPC3360-100GEA 39.3 EUR
APOSPC3360-100G APOSPC3360-25G APOSPC3360-500G
2'-Fluoroacetophenone 97%
2'-Fluoroacetophenone
Reaction of o-fluoroketones with guanidine carbonate affords 2-amino-4-alkyl- & 2- amino-4-arylquinazolines.
Fórmula: C₈H₇FO
Peso Molecular: 138.14 g/mol
Ponto de ebulição: 187…189 °C
Densidade: 1.137 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 61 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000320
Número CAS: 445-27-2
EINECS: 207-156-0