Print…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(Bromomethyl)-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Bromomethyl)-1-chloro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC3355-1G PC3355-25G PC3355-5G
APOSPC3355-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3355-1G APOSPC3355-25G APOSPC3355-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fórmula: C₈H₅BrClF₃
Peso Molecular: 273.48 g/mol
Ponto de ebulição: 80 °C/3mmHg
Ponto de Fusão: 51
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236216
Número CAS: 237761-77-2
UN: 3265
ADR: 8 II