Print…
4-Bromo-N,N-dimethyl-2-fluorobenzamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-2-fluoro-N,N-dimethylbenzamide
PC3354-1G PC3354-5G
APOSPC3354-1GEA 94.4 EUR
APOSPC3354-1G APOSPC3354-5G
4-Bromo-N,N-dimethyl-2-fluorobenzamide 98%
4-Bromo-N,N-dimethyl-2-fluorobenzamide
Fórmula: C₉H₉BrFNO
Peso Molecular: 246.0763 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09878360
Número CAS: 749927-80-8