Print…
5-Chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC3349-100G PC3349-25G PC3349-5G
APOSPC3349-100GEA 0 EUR
APOSPC3349-100G APOSPC3349-25G APOSPC3349-5G
5-Chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
5-Chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₃Cl₂FO₂S
Ponto de Fusão: 41…44 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094221
Número CAS: 351003-49-1
UN: 3261
ADR: 8,II