Print…
Perfluoro(2-methyl-3-pentanone)
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,1,1,2,2,4,5,5,5-Nonafluoro-4-(trifluoromethyl)-3-pentanone, Perfluoroethyl Perfluoroisopropyl ketone
PC3347-100G PC3347-25G PC3347-5G
APOSPC3347-100GEA 267 EUR
APOSPC3347-100G APOSPC3347-25G APOSPC3347-5G
Perfluoro(2-methyl-3-pentanone)
Perfluoro(2-methyl-3-pentanone)
Fórmula: C₆F₁₂O
Peso Molecular: 316.05 g/mol
Ponto de ebulição: 49 °C
Ponto de Fusão: –108 °C
Densidade: 1.6 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038343
Número CAS: 756-13-8
EINECS: 436-710-6