Print…
Perfluoro-1-hexene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3341-1G PC3341-5G
APOSPC3341-1GEA 109 EUR
APOSPC3341-1G APOSPC3341-5G
Perfluoro-1-hexene
Perfluoro-1-hexene
Fórmula: C₆F₁₂
Peso Molecular: 300,05
Ponto de ebulição: 57 °C
Densidade: 1.3525 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038339
Número CAS: 755-25-9