Print…
3,5,5,6-Tetrafluoro-3,6-bis(trifluoromethyl)-1,4-dioxan-2-one 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC3335-25G PC3335-5G
APOSPC3335-25GEA 1550 EUR
APOSPC3335-25G APOSPC3335-5G
3,5,5,6-Tetrafluoro-3,6-bis(trifluoromethyl)-1,4-dioxan-2-one 97%
3,5,5,6-Tetrafluoro-3,6-bis(trifluoromethyl)-1,4-dioxan-2-one
Fórmula: C₆F₁₀O₃
Ponto de ebulição: 70…70,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038350
Número CAS: 7309-84-4