Print…
PTFE
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3329-5KG PC3329-5G
APOSPC3329-5KGEA 0 EUR
APOSPC3329-5KG APOSPC3329-5G
PTFE
PTFE
60 wt % dispersion in water; 0.05-0.5 micron particles.
Fórmula: (CF₂CF₂)n
Densidade: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00084455
Número CAS: 9002-84-0