Print…
1-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(Trifluoromethoxy)chlorobenzene
PC3328-10G PC3328-50G PC3328-5G
APOSPC3328-10GEA 33.5 EUR
APOSPC3328-10G APOSPC3328-50G APOSPC3328-5G
1-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzene 97%
1-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₇H₄ClF₃O
Ponto de ebulição: 140 °C
Densidade: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00276971
Número CAS: 772-49-6