Print…
Methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 4-(trifluoromethyl)nicotinate
PC3321-1G PC3321-250MG
APOSPC3321-1GEA 102 EUR
APOSPC3321-1G APOSPC3321-250MG
Methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate 97%
Methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate
Fórmula: C₈H₆F₃NO₂
Ponto de ebulição: 100 °C/15mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00101568
Número CAS: 175204-82-7