Print…
Tris(perfluorobutyl)amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Perfluorotri-n-butylamine, Heptacosafluorotri-n-butylamine, Perfluorotributylamine, FC-43, Heptacosafluorotributylamine, PFTBA, Tris(nonafluorobutyl)amine
PC3312C-100G PC3312C-1KG PC3312C-250G
APOSPC3312C-100GEA 181 EUR
APOSPC3312C-100G APOSPC3312C-1KG APOSPC3312C-250G
Tris(perfluorobutyl)amine
Tris(perfluorobutyl)amine
(Fluorinert is a registered trademark of 3M)
Fórmula: C₁₂F₂₇N
Peso Molecular: 671.1 g/mol
Ponto de ebulição: 178 °C
Ponto de Fusão: –52 °C
Densidade: 1.88 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000436
Número CAS: 311-89-7
EINECS: 206-223-1