Print…
Perfluoro-compound FC-40™
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3312-1KG PC3312-250G
APOSPC3312-1KGEA 657 EUR
APOSPC3312-1KG APOSPC3312-250G
Perfluoro-compound FC-40™
Perfluoro-compound FC-40™
(Fluorinert is a registered trademark of 3M)
Fórmula: C₂₁F₄₈N₂
Ponto de ebulição: 155 °C
Ponto de Fusão: –57 °C
Densidade: 1,87 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01632188
Número CAS: 51142-49-5