Print…
3,5-Bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropyl)iodobenzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3311-5G PC3311-1G
APOSPC3311-5GEA 405 EUR
APOSPC3311-5G APOSPC3311-1G
3,5-Bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropyl)iodobenzene 97%
3,5-Bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropyl)iodobenzene
Fórmula: C₁₂H₅F₁₂IO₂
Ponto de ebulição: 80…81 °C/0,1mmHg
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04038221
Número CAS: 53173-72-1