Print…
2-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3307-1G PC3307-5G
APOSPC3307-1GEA 24.8 EUR
APOSPC3307-1G APOSPC3307-5G
2-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid 97%
2-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid
Fórmula: C₆H₅BF₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07375381
Número CAS: 868662-36-6