Print…
Iron(II) fluoride, anidro 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Ferrous fluoride, Iron difluoride
PC3300-25G PC3300-5G
APOSPC3300-25GEA 354 EUR
APOSPC3300-25G APOSPC3300-5G
Iron(II) fluoride, anidro 99%
Iron(II) fluoride
Fórmula: F₂Fe
Peso Molecular: 93.84 g/mol
Ponto de ebulição: 1100
Ponto de Fusão: >1000 °C
Densidade: 4.09 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016093
Número CAS: 7789-28-8
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,04093