Print…
2-Chloro-3-fluorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3299-25G PC3299-5G PC3299-1G
APOSPC3299-25GEA 58 EUR
APOSPC3299-25G APOSPC3299-5G APOSPC3299-1G
2-Chloro-3-fluorobenzoic acid
2-Chloro-3-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄ClFO₂
Peso Molecular: 174.56 g/mol
Ponto de Fusão: 170…172 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00973903
Número CAS: 102940-86-3