Print…
3-(4-Fluorophenyl)pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC3297-1G PC3297-5G PC3297-25G
APOSPC3297-1GEA 0 EUR
APOSPC3297-1G APOSPC3297-5G APOSPC3297-25G
3-(4-Fluorophenyl)pyrazole
3-(4-Fluorophenyl)pyrazole
Fórmula: C₉H₇FN₂
Ponto de Fusão: 101…104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00665857
Número CAS: 154258-82-9