Print…
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate, 3-(Trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-trifluoromethylpyrazole-4-carboxylate
PC3294-1G PC3294-25G PC3294-5G
APOSPC3294-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3294-1G APOSPC3294-25G APOSPC3294-5G
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Fórmula: C₇H₇F₃N₂O₂
Peso Molecular: 208.14 g/mol
Ponto de Fusão: 142…148 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052083
Número CAS: 155377-19-8